Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschläuche, Tygon® A-60-F und A-70-F, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX06402-13EA 101 EUR InStock
MFLX06402-13 MFLX06402-14 MFLX06402-16 MFLX06402-17 MFLX06402-18 MFLX06402-25
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschläuche, Tygon® A-60-F und A-70-F, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Ähnlich wie Norprene®, aber mit FDA-Zulassung.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre
More Product Information
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..