High Volume Chemical Resistant Siphon Pump, 5 strokes/gallon, 2" IBS adapter
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06433-72
MFLX06433-72EA 227 EUR InStock
MFLX06433-72
High Volume Chemical Resistant Siphon Pump, 5 strokes/gallon, 2" IBS adapter
Pumpen Fass/Transferpumpen
Ideal for most acids, bases, alcohols, aldehydes and aliphatic hydrocarbons.
  • PVC with Viton® valves and seals for chemical resistance
  • Withstands temperatures upto 120F (49C)
  • Self-priming
This hand-operated drum pump is ideal for pumping most acids, bases, alcohols, aldehydes and aliphatic hydrocarbons. Constructed of PVC with Viton® valves and seals for optimal chemical resistance, this pump offers 5 strokes/gallon.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..