Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Viton® Transfer Pump Tubing

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MFLX06434-01EA 63.3 EUR InStock
MFLX06434-01 MFLX06434-02 MFLX06434-03 MFLX06434-04 MFLX06434-05 MFLX06434-06 MFLX06434-07 MFLX06434-08 MFLX06434-09
Viton® Transfer Pump Tubing
Schläuche Transferschlauch
keep light sensitive samples safe.

  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility

Applications: Acid and solvent transfer; high-temperature work.
Characteristics: Opaque black.
Certification: Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: –25 to 399 °F (–32 to 204 °C)
Sterilize: Not recommended.

Order Now
 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge