Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, PharmaPure®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX06435-13EA 185 EUR InStock
MFLX06435-13 MFLX06435-14 MFLX06435-16 MFLX06435-17 MFLX06435-18 MFLX06435-25
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, PharmaPure®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die extrem geringe Aufsplitterung schützt die Reinheit der Flüssigkeit – ideal für empfindliche und kostspielige Fluide sowie für Filteranwendungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Pharmazie und Biotechnologie
Merkmale: Lange Lebensdauer bei einem Druck von bis zu 4 bar (60 psi), ausgezeichnete Biokompatibilität, geringe extrahierbare Bestandteile, sehr geringe Aufsplitterung, ungiftig, nicht hämolytisch, opak weißgrau
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge