Handbetätigte Siphon-/Hebefasspumpe aus Kunststoff
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06437-10
MFLX06437-10EA 91.9 EUR InStock
MFLX06437-10
Handbetätigte Siphon-/Hebefasspumpe aus Kunststoff
Pumpen Fass/Transferpumpen
Ideal für die meisten Säure/Base- oder Ionensalz-Anwendungen.
  • Ausgestattet mit einem 2"-IPS-Spundadapter zum Pumpen von Reinigungsmitteln, Wasser, verdünnten Alkalien oder Wachsen aus Fässern
  • Schneiden Sie den Einlassschlauch auf Ihren Behälter zu
Diese handbetriebene Fasspumpe aus Kunststoff ist ideal zum Abpumpen von Reinigungsmitteln, Wasser, verdünnten Alkalien oder Wachsen aus Fässern. Sie besteht aus einem PVC-Gehäuse und -Schlauch, Hypalon-Ventilen und -Dichtungen sowie einem LDPE-Rohr. Diese Pumpe bietet 16 Hübe/Gallone (5 Hübe/Liter).
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge