Hand-Held Tubing Cutter
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX06438-90EA 58.1 EUR InStock
MFLX06438-90
Hand-Held Tubing Cutter
Schneidewerkzeuge
Get clean, straight cuts everytime.
  • Cuts through tubing up to 1 1/4" OD
Steel blade coated with PTFE® resin produces clean, straight cuts through tubing up to 1-1/4" OD (cuts polyethylene tubing up to 1-1/2" OD). Optional carrying pouch and replacement blade available.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..