Doppelt offene Filterkartuschen für ultrareine Anwendungen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06479-16 06479-32 06479-40 06479-44 06479-48 06479-52 06479-60 06479-36
MFLX06479-16EA 277 EUR InStock
MFLX06479-16 MFLX06479-32 MFLX06479-40 MFLX06479-44 MFLX06479-48 MFLX06479-52 MFLX06479-60 MFLX06479-36
Doppelt offene Filterkartuschen für ultrareine Anwendungen
Filter Filterkartuschen
Ideal für hochreine Filtrationsanwendungen.
  • U.S. CFR Title 21 konform
Diese Kartuschen sind autoklavierbar bis 250 °F <(121 °C) und inline sterilisierbar bis 257 °F (125 °C) für Zyklen von bis zu 30 Minuten. Sie sind beständig gegen eine Gesamtbelastung von 10 Stunden. Die Filter können auch mit kompatiblen chemischen Mitteln desinfiziert werden. Alle Kartuschen sind für Temperaturen bis 180 °F (82 °C) bei 10 psid geeignet.
Die Kartuschen entsprechen den Richtlinien des US-amerikanischen CFR-Titels 21 für wiederholten Lebensmittelkontakt, entsprechen den Richtlinien der USP-Klasse VI, 121 °C für Kunststoffe und bestehen den MEM-Elutionszytotoxizitätstest. Wässrige Extrakte enthalten weniger als 0,25 EU/ml.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge