Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX06507-01EA 61 EUR InStock
MFLX06507-01 MFLX06507-09 MFLX06507-11 MFLX06507-21 MFLX06507-39 MFLX06507-05 MFLX06507-15
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Außergewöhnliche Haltbarkeit mit langer Lebensdauer.
  • Kristallklar und flexibel und gleichzeitig langlebig und bruchfest
Anwendungen: Allgemeine Laborzwecke, Nahrung und Getränke, Biopharmazie, analytische Instrumente
Sterilisation per Autoklav oder Ethylenoxidgas.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge