Masterflex® Schlauchklemmen, Acetal-Copolymerisat, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX06832-01EA 45.5 EUR InStock
MFLX06832-01 MFLX06832-02 MFLX06832-03 MFLX06832-04 MFLX06832-06 MFLX06832-08 MFLX06832-10 MFLX06832-12 MFLX06832-14 MFLX06832-18 MFLX06832-20 MFLX06832-22 MFLX06832-24 MFLX06832-28 MFLX06832-32 MFLX95613-00 MFLX95614-00 MFLX95614-01
Masterflex® Schlauchklemmen, Acetal-Copolymerisat, Avantor®
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Wiederverwendbare weiße Acetal-Copolymerisat-Klemmen rosten und korrodieren nicht.
  • Korrosionsbeständig
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag versandt werden
Empfohlen für Dauereinsatz von Umgebungstemperatur bis zu 93 °C (200 °F). Die Klemmen sind nicht leitend und stabil in vielen verschiedenen Chemikalien.
Einmal eingestellt, bleiben die Klemmen aufgesetzt. Positionieren Sie zur Verwendung einfach die Klemme auf dem Schlauch oder Schlauchbündel, und drücken Sie die Spannbacken mit einer Zange zusammen.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge