Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf Anlaufscheiben, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07021-04EA 34.1 EUR InStock
MFLX07021-04
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf Anlaufscheiben, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex® L/S® Hochleistungspumpenkopf herausholen.
  • Für die Verwendung mit Masterflex® L/S® Standardpumpenköpfen geeignet
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Anlaufscheiben passen auf beide Seiten der Rotorbaugruppe von L/S-Standardpumpenköpfen.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge