Masterflex® L/S® pulsationsarmer Mehrkanal-Kassetten-Pumpenkopf mit 3 Rollen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07519-05EA 914 EUR InStock
MFLX07519-05
Masterflex® L/S® pulsationsarmer Mehrkanal-Kassetten-Pumpenkopf mit 3 Rollen, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Synchroner, mehrkanaliger Fluss aus bis zu 8 Kanälen.
  • Kassetten können für einen schnellen Schlauchwechsel ein- und ausrasten—Pumpenkopf muss nicht vom Antrieb entfernt werden
  • Installieren Sie Pumpenköpfe mit 1 bis 8 Schläuchen
  • Mischen Sie große und kleine Kassetten—eine große Kassette belegt den gleichen Platz wie zwei Kleine
  • Flussrate 0,074 bis 1700 ml/min mit Microbore- oder L/S-Schlauch—Flussrate hängt von Drehzahl, Kassette und Schlauchgröße ab
  • Erlaubt 1 bis 8 kleine oder 1 bis 4 große Kassetten
  • Antriebe müssen mindestens 1⁄10 PS und maximal 600 U/min leisten
  • Konstruktion mit Edelstahlrotor und -lager und Polysulfon-Enden
Jedes Pumpenkopfsystem besteht aus einem robusten Pumpenkopf und zwei Größen von Snap-In-Schlauchkartuschen, jede mit individuell anpassbaren Okklusionseinstellungen (Kassetten müssen separat bestellt werden). Das keilförmige Design der Okklusion bietet eine genaue und ausgewogenere Kontrolle der Flusses. Zur Verwendung mit kleinen Kassetten 07519-80 in großen Kassetten 07519-70 geeignet.
Lieferumfang: Inklusive Inbusschlüssel.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge