Masterflex® L/S® Multikanal-Kassetten-Pumpenköpfe mit verringerter Pulsation, 2-Kanälen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07519-10EA 694 EUR InStock
MFLX07519-10
Masterflex® L/S® Multikanal-Kassetten-Pumpenköpfe mit verringerter Pulsation, 2-Kanälen, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Synchroner pulsationsarmer Durchfluss aus mehreren Kanälen.
  • Kassetten lassen sich für einen schnellen Schlauchwechsel ein- und ausrasten—der Pumpenkopf muss nicht vom Antrieb entfernt werden
  • Verbesserte Halterung hält die Schläuche sicher in Position
  • Flussrate 0,0008 bis 350 ml/min mit L/S-Schlauch—die Fördermenge hängt von der Antriebsdrehzahl, der Kassettengröße und der Schlauchgröße ab
  • Lässt bis zu 2 große Kassetten zu
  • Erfordert Antriebe mit mindestens 1⁄10 PS und maximal 250 U/min
  • Konstruktion aus 8 Rulon®-Rollen, einem Rotor aus Edelstahl und PSF-Enden
Jedes Pumpenkopfsystem besteht aus einem hochbelastbaren Pumpenkopf, Kassetten und Schläuchen - jeweils mit individuell einstellbaren Okklusionseinstellungen (Kassetten müssen separat bestellt werden). Sie verfügen über Rotoren aus Edelstahl, Rulon®-Rollen und PSF-Enden. Die Okklusion ist versetzt, tangential und einstellbar. Bei großen Kassetten stellen Sie die Schlauchhalterungen auf Ihre Schlauchgröße ein und schon sind Sie bereit zum Pumpen. Empfohlen für die Verwendung mit der großen Kassette 07519-75 und den L/S-Präzisionsschläuchen der Größen L/S 14. L/S 16, L/S 25, und bestimmte Formulierungen von L/S 17.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge