Masterflex® Ismatec® 4-Kanal-Kassetten-Pumpenkopf mit Schrittmotor, Tafelmontage
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07519-90EA 1740 EUR InStock
MFLX07519-90
Masterflex® Ismatec® 4-Kanal-Kassetten-Pumpenkopf mit Schrittmotor, Tafelmontage
Pumpen Kundenspezifische Pumpen
Vielseitige Mehrkanal-Peristaltikpumpen für die Tafelmontage sorgen für synchrone und wiederholbare Durchflussergebnisse über vier Kanäle.
  • Das 12-Rollen-Design minimiert die Pulsation
  • Click-N-Go-Kassetten verfügen über eine federbelastete Okklusion zum schnellen Schlauchwechsel
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
  • Der Schrittmotor ermöglicht präzise Wiederholungs- und schnelle Dosieranwendungen
Masterflex-Pumpensysteme für die Tafelmontage zeichnen sich durch die Flexibilität der peristaltischen Pumpentechnologie aus und sind für die einfache Integration in Schalttafeln für Flüssigkeitstransferanwendungen konzipiert.
Diese Pumpen zur Tafelmontage verfügen über Ismatec®-Mehrkanal-Pumpenköpfe für einen gleichmäßigen und pulsationsarmen Durchfluss. Das System bietet vier gleichzeitige Strömungskanäle und verfügt über ein 12-Rollen-Pumpenkopfdesign für geringe Reibung und sanften Betrieb. Der Schrittmotor sorgt für eine präzise Flüssigkeitszufuhr bei kompakter Stellfläche.
Zur Verwendung mit einer Vielzahl von Ismatec® 3-Stopp-Schlauchsatzformulierungen, um Ihren Anforderungen an Durchflussrate, chemische Kompatibilität und Flüssigkeitskonformität gerecht zu werden.
Zertifizierungen: ROHS, REACH, ISO9001.
Bestellinformation: Bestellen Sie die Drei - Stopp-Schlauchgröße und Formulierung passend zu Ihrer Anwendung (wird separat verkauft). Anpassbare Optionen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem technischen Support.
Lieferumfang: Enthält Pumpenantrieb, Schlauchkassetten und Pumpenkopf.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge