Masterflex® L/S® MasterSense™-Antriebe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07526-10-EUEA 4970 EUR InStock
MFLX07526-10-EU MFLX07526-12-EU MFLX07526-20-EU MFLX07526-22-EU
Masterflex® L/S® MasterSense™-Antriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Vielseitige Pumpen für genaue Flüssigkeitszufuhr – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
  • Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle L/S-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
  • Kapazitiver 5" (12,7 cm) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
  • Online-Firmware-Updates bieten verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
  • Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
  • Benutzerzugriff auf drei Ebenen – bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
  • Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe-, Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
  • Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus – gewährleisten Genauigkeit sowie Verringerung der Probenverluste und Schaumbildung
  • Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
Diese Masterflex® L/S® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle und verlässliche Leistung, alles auf einer kleinen Grundfläche—für mehr Arbeitsfläche. Open-head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Enthält 1,8 m (6 ft) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge