Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Masterflex® L/S® Präzise Konsolenantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MFLX07528-10-EUEA 2180 EUR InStock
MFLX07528-10-EU MFLX07528-20-EU MFLX07528-30-EU
Masterflex® L/S® Präzise Konsolenantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Verlieren Sie nicht die Kontrolle über Ihre Dosieranwendungen—die digitale Anzeige ermöglicht wiederholbare Steuerungen.

  • Flussrate von 0,06 bis 3400 ml/min—Flussrate abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße.
  • Dreistelliges LED-Display zeigt die Motordrehzahl an—prüfen Sie die Drehzahleinstellung mit einem Blick
  • Reversierbarer Motor—Schläuche vor oder nach dem Pumpen ausspülen; die Flüssigkeit in beide Richtungen pumpen.
  • LED-Anzeigen bestätigen die Motorrichtung.
  • Die leistungsstarken Motoren erlauben das Stapeln von zwei oder vier Pumpenköpfen für höhere Flussraten und für Mehrkanalanwendungen.
  • Separate Drehzahl- und Leistungsregelung (ein/aus)—Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe.
  • Stapelbares, spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP33.
  • An einer DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs lässt sich eine Fernbedienung anschließen.
  • Drehzahlregelungseingang: 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V DC.
  • Pumprichtung (CW/CCW) erfordert offenen Kollektor oder Kontaktschluss.
  • Start/Stopp über offenen Kollektor oder Kontaktschluss.
  • Folientastatur für problemlose Steuerung von Drehzahl, Richtung und Start/Stopp

Diese präzisen, analogen Konsolenantriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen. Die ferngesteuerte Drehzahlregelung benötigt den DB9-Stecker oder die Kabelbaugruppe. Verwenden Sie einen Fernanschluss, um Start/Stopp über einen Kontaktschluss oder offenen Kollektor zu steuern (5 V TLL); Steuerung von Start/Stopp per Fußschalter oder Handfernbedienung.

Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.

Lieferumfang: Inklusive Pumpenantrieb und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.

Order Now
 

PRODUKT

SERVICELEISTUNGEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge