Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drives, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07555-05EA 1580 EUR InStock
MFLX07555-05 MFLX07555-15-EU
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drives, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Kompakt und preiswert für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer.
  • Durchflussrate 0.42 bis 2900 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
  • Ein separater Stromschalter ermöglicht die Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein-/Abschalten des Antriebs; die LED an der Vorderseite zeigt an, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist
  • Der reversible Motor sorgt für einfaches Abpumpen/Spülen des Schlauches und Pumpen in beide Richtungen
  • Ferngesteuerter Start/Stopp über einen DB9-Konnektor an der Rückseite des Antriebs
Der Antrieb ist mit neun verschieden Pumpenkopf-Typen kompatibel: Standard, Easy-Load®, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multikanal, Hochleistung, Kassette, PTFE-Schlauch und PTFE-Membran Die Antriebe 07555-00 und -05 sind nicht zur Verwendung mit einem PTFE-Schlauch und PTFE-Membran-Pumpenköpfen empfohlen.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Inklusive Pumpenantrieb und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge