Masterflex® L/S® Modulare Präzisionsantriebe für Abspülanwendungen zur Wandmontage, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07557-60-EUEA 3660 EUR InStock
MFLX07557-60-EU MFLX07557-70-EU
Masterflex® L/S® Modulare Präzisionsantriebe für Abspülanwendungen zur Wandmontage, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Sie können ihn dort platzieren, wo es für Sie praktisch ist. Ideal bei begrenztem Platz, für Hauben oder für Isolationskammern.
  • Flussrate 0,06 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Dreistellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an—Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
  • Reversierbarer Motor—Spülen Sie Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
  • LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
  • An der Wand montiertes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, gemäß IP66/NEMA 4X für Abspülanwendungen
  • Fernbedienbar über eine wetterfeste Verbindung an der Steuerung
Modulare L/S® Antriebe besitzen eine reversible Pumpfunktion und bieten Ihnen so die Flexibilität, Motor und Regler voneinander zu trennen. Präzise, modulare Antriebe mit leistungsstarken Motoren, einer Drehzahlanzeige und Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen.
Lieferumfang: Enthält 6-ft (1,8-m) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets ausgeliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte das endgültige Zielland an.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge