Masterflex® L/S® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07569-00EA 2010 EUR InStock
MFLX07569-00
Masterflex® L/S® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Für Umgebungen wo die Stromversorgung unsicher oder nicht vorhanden ist.
  • Flussraten von 3,6 bis 3400 ml/min—Flussrate hängt von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
  • Einfache Geschwindigkeitsregelung durch Einstellen des Luftdrucks mit dem Regler.
  • Der 1/3-PS-Druckluftmotor erfordert wenig Wartung und gibt weniger Wärme ab als ein Elektromotor
  • Schutzklasse IP44—das lackierte Stahlgehäuse schützt vor leichtem Wassernebel
Verwenden Sie dieses Druckluftsystem mit variabler Geschwindigkeit, wenn die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist. Die sorgfältige Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich. Durch den 1/2-PS-Motor sind diese Antriebe ideal für Anwendungen mit mehreren Köpfen geeignet. Standard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3, Mehrkanal, Hochleistung, Kassette, PTFE-Schläuche oder PTFE-Membran.
Lieferumfang: Enthält Luft-/Geschwindigkeitssteuerung mit 5-μm-Luftfilter, automatischer Schmierung, 0 bis 30 psi Manometer und Dämpfer.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge