Masterflex® I/P® Spülantriebe mit fester Geschwindigkeit, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
07588-60
MFLX07588-30EA 3090 EUR InStock
MFLX07588-30 MFLX07588-35 MFLX07588-60
Masterflex® I/P® Spülantriebe mit fester Geschwindigkeit, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Einfache in der Bedienung und kostengünstig.
  • Spülen des Systems oder der Pumpe in beide Richtungen mit kombiniertem Ein-/Aus-/Rückwärtsschalter
  • Gehäuse aus lackiertem Stahl/Aluminium mit Schutzart IP55
  • Für mehr Durchfluss - kann mehrere Pumpenköpfe für Mehrkanalpumpen antreiben
Diese Antriebe mit fester Drehzahl sind per Schutzart IP55 vor Staub und Wasser geschützt. Sie können mit I/P-Standard-, Easy-Load®- oder High-Performance-Pumpenköpfen betrieben werden. Stapeln Sie bis zu zwei Standard- oder Easy-Load-Pumpenköpfe, um den Durchfluss zu verdoppeln.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge