Masterflex® I/P® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07589-30EA 2610 EUR InStock
MFLX07589-30
Masterflex® I/P® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Sicheres Pumpen in gefährlichen Umgebungen.
  • Durchflussmenge 0.6 bis 13 LPM I/P-Schlauch—Durchflussmenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Einfache Einstellung der Motordrehzahl mit dem mitgelieferten Regler
  • Mühelose Verbindung mit Ihrer vorhandenen Luftversorgung oder Ihrem Kompressor
  • Der luftbetriebene 3/4-PS-Motor startet sanft, läuft kühl und erfordert wenig Wartung
  • ATEX-Zone 2 zugelassen; EEXII 3 G c IIC T6; NEC Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C, D, T6
Verwenden Sie diesen Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, wenn die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, erden Sie das Gerät sorgfältig, um es vor statischer Elektrizität zu schützen.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge