Masterflex® Gerade Verbinder und Reduzierverbinder, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX16368-15EA 26.3 EUR InStock
MFLX16368-15 MFLX30616-21 MFLX30616-22 MFLX30616-24
Masterflex® Gerade Verbinder und Reduzierverbinder, Avantor®
Fittings und Verbinder
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbau benötigt.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Mit Schlauchverbindern können Schlauchverbindungen schnell, einfach und ohne Werkzeug hergestellt werden. Wählen Sie die Verbinder entsprechend der Masterflex Schlauchgrößen aus. Die Verbinder sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich und somit für verschiedene Anwendungen und Budgets geeignet.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge