Masterflex®-Siebgewebe für kostengünstige Inline-Siebsysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
29595-31 29595-33 29595-35 29595-39 29595-41 29595-43 29595-45 29595-47 29595-49 29595-51 29595-55 29595-57
MFLX29595-31EA 17 EUR InStock
MFLX29595-31 MFLX29595-33 MFLX29595-35 MFLX29595-39 MFLX29595-41 MFLX29595-43 MFLX29595-45 MFLX29595-47 MFLX29595-49 MFLX29595-51 MFLX29595-55 MFLX29595-57
Masterflex®-Siebgewebe für kostengünstige Inline-Siebsysteme, Avantor®
Filter Siebe
Passen Sie das Siebsystem ganz einfach an Ihre Anwendung an.
  • Wählen Sie je nach erforderlicher Filterfläche mehrere Maschen- und Mikrongrößenoptionen
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
Bauen Sie Ihr eigenes kostengünstiges Filtersystem, um Partikel aus Ihren Flüssigkeiten herauszufiltern. Erhältlich in drei Klassen: niedriges Profil, mittel und groß. Modifizieren oder ändern Sie Komponenten derselben Klasse, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.
Siebe mit niedrigem Profil sind ideal für die Filtration kleiner Mengen mit geringem Volumen. Verwendung in Forschungsanwendungen, Reinigungsgeräten und Laborgeräten.
Mittelgroße Siebe bieten eine große Filterfläche bei kompakter Größe. Perfekt für gewerbliche und industrielle Pumpen sowie landwirtschaftliche und maritime Anwendungen.
Große Siebe werden hauptsächlich in der industriellen und gewerblichen Industrie verwendet. Sie bieten eine erhöhte Durchflussrate und eine große Filterfläche.
ERFORDERLICHE SYSTEMKOMPONENTEN – Bestellen Sie vier Komponenten derselben Klasse:
Siebabdeckung
Siebgewebe
Siebunterseite
Dichtung
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge