Masterflex® Smart Gasket® 3-Port Sanitary Gaskets, Silicone, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX30544-20EA 183 EUR InStock
MFLX30544-20
Masterflex® Smart Gasket® 3-Port Sanitary Gaskets, Silicone, Avantor®
Versiegeln Dichtungen
Easily sample fluid in critical high-purity system.
  • Three internal ports accept thermocouple probe0
Masterflex® Smart Gasket® is ideal when validating sterility in a high-purity pharmaceutical system. The Smart Gasket is used to obtain the critical thermal mapping information you need during the validation process. It easily installs between two sanitary standard ferrules.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..