Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (PVDF), Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

40614-59 40614-67
MFLX30616-12EA 28.3 EUR InStock
MFLX30616-12 MFLX30703-45 MFLX30703-49 MFLX30703-55 MFLX30703-56 MFLX30703-58 MFLX40703-41 MFLX40703-42 MFLX40614-59 MFLX40614-67 MFLX40614-51 MFLX40614-53 MFLX40614-56 MFLX40614-52 MFLX40614-55 MFLX40614-57 MFLX40614-58 MFLX40614-60 MFLX40614-61 MFLX40614-62 MFLX40614-65 MFLX40614-66 MFLX40614-68 MFLX40614-69 MFLX40614-70 MFLX40614-71 MFLX40614-72 MFLX40614-73 MFLX40614-74 MFLX40614-75 MFLX40614-76 MFLX40614-77 MFLX40614-78 MFLX40614-63
Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (PVDF), Avantor®
Fittings und Verbinder
Am besten für Niederdruckanwendungen.

  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Temperaturbereich −80 bis 265 °F (−62 bis 129 °C)

Diese wirtschaftlichen, geraden Anschlussstücke mit Schlauchnippel verbinden Flüssigkeitswege einfach und ohne den Einsatz von Werkzeugen. Schieben Sie einfach Ihren flexiblen Schlauch oder Schlauch auf den Nippel, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.

Order Now
 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge