Masterflex® Sanitary Clamps, Nylon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX31201-93EA 31.2 EUR InStock
MFLX31201-93 MFLX31201-95 MFLX31201-97 MFLX31201-99
Masterflex® Sanitary Clamps, Nylon, Avantor®
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Compatible with metal and plastic Tri-Clamp® fittings.
  • Excellent chemical resistance
  • Rated to 150 psi
  • Sterilizable via Autoclave and Gamma Irradiation
  • Features anti-tamper zip-tie lock out
  • Manufactured and packaged in cleanroom
Constructed of nylon, these Tri-Clamp® sanitary clamps are perfect for single-use transfer lines in biopharma markets, plus a wide range of fluid transfer systems. These clamps ideal for securing your fluid transfer system without damaging the process lines.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..