Masterflex® ADCF Polypropylen Hygiene Adapter, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX31513-18EA 71.1 EUR InStock
MFLX31513-18
Masterflex® ADCF Polypropylen Hygiene Adapter, Avantor®
Fittings und Verbinder
Diese Adapter eignen sich perfekt für den Übergang von Sanitär-Klemmverbindungen auf eine Schlauchnippel für flexible Schläuche.
  • Aus haltbarem Polypropylen hergestellt
Alle Adapter verfügen über eine gerundete Strömungsoberfläche, die auf 15 Mikrometer Ra kontrolliert wird, um einen gleichmäßigen, ununterbrochenen Fluss zu gewährleisten und Partikelansammlungen zu verhindern. Im Strömungsweg gibt es keine scharfen Kanten, was die Reinigung sehr vereinfacht. Diese Adapter bestehen aus Polypropylen ohne tierische Zusatzstoffe, bieten eine gute chemische Beständigkeit und können durch Gammabestrahlung sterilisiert werden. Material entspricht den Vorgaben der USP-Klasse VI. Erhältlich mit 3/8“- oder 1/2“-Schlauchtüllen und 3/4“-Mini- oder 1-1/2“-Standard-Hygieneklemmanschlüssen.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge