Masterflex® Korrelierte und Direkt Ablesbare Durchflussrohre mit variablem Messbereich für Gase, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32048-03 32048-04 32048-10 32048-11 32048-14 32048-15 32048-16 32048-18 32048-19 32048-21 32048-25 32048-26 32048-28 32048-29 32048-30 32048-31 32048-32 32048-50 32048-53 32048-57 32048-58 32048-61 32048-62 32048-64 32048-65 32048-66 32048-68
MFLX32048-00EA 57.2 EUR InStock
MFLX32048-00 MFLX32048-01 MFLX32048-05 MFLX32048-06 MFLX32048-07 MFLX32048-08 MFLX32048-09 MFLX32048-12 MFLX32048-17 MFLX32048-20 MFLX32048-22 MFLX32048-23 MFLX32048-24 MFLX32048-27 MFLX32048-51 MFLX32048-55 MFLX32048-56 MFLX32048-59 MFLX32048-60 MFLX32048-63 MFLX32048-67 MFLX32048-03 MFLX32048-04 MFLX32048-10 MFLX32048-11 MFLX32048-14 MFLX32048-15 MFLX32048-16 MFLX32048-18 MFLX32048-19 MFLX32048-21 MFLX32048-25 MFLX32048-26 MFLX32048-28 MFLX32048-29 MFLX32048-30 MFLX32048-31 MFLX32048-32 MFLX32048-50 MFLX32048-53 MFLX32048-57 MFLX32048-58 MFLX32048-61 MFLX32048-62 MFLX32048-64 MFLX32048-65 MFLX32048-66 MFLX32048-68
Masterflex® Korrelierte und Direkt Ablesbare Durchflussrohre mit variablem Messbereich für Gase, Avantor®
Durchflussmesser
Erstellen Sie Ihre eigenen Durchflussmesssysteme für absolute Flexibilität.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala—Referenzdurchflusskurven, die auf eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln
  • Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium—eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussrate ist nicht erforderlich
  • Verwendung mit Luft oder Wasser für Labor- und Industrieanwendungen
  • Erforderliche Systemkomponenten für Durchflussmesssysteme sind Rahmen, Durchflussrohr(e), Ventilkartusche und Stativ – bestellen Sie jede Komponente separat
  • Die minimale Durchflussrate beträgt etwa 10% der maximalen Durchflussrate
Entwerfen Sie ein Durchflusssystem für Ihre Dosier-, Misch- oder Überwachungsanwendungen. Wir bieten eine Vielzahl von Rahmen und Durchflussrohren an, damit Sie das System genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
Wählen Sie je nach gewählter Rahmengröße Durchflussrohre mit 65- oder 150-mm. Durchflussrohre sind für die direkte oder korrelierte Messung von Luft oder Wasser bei STP (Standardtemperatur und -druck) kalibriert.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge