Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser für Wasser mit Direktableseskala, Polycarbonatschild, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32056-04 32056-12 32056-20 32056-22 32057-02 32057-12 32057-14 32057-16 32057-18 32057-24
MFLX32056-00EA 329 EUR InStock
MFLX32056-00 MFLX32056-02 MFLX32056-06 MFLX32056-08 MFLX32056-10 MFLX32056-18 MFLX32057-00 MFLX32057-04 MFLX32057-08 MFLX32057-10 MFLX32056-04 MFLX32056-12 MFLX32056-20 MFLX32056-22 MFLX32057-02 MFLX32057-12 MFLX32057-14 MFLX32057-16 MFLX32057-18 MFLX32057-24
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser für Wasser mit Direktableseskala, Polycarbonatschild, Avantor®
Durchflussmesser
Das wirtschaftliche Design umfasst Sicherheitsfunktionen zum Dosieren der aggressivsten Flüssigkeiten.
  • Abnehmbarer Polycarbonat-Schild sorgt für zusätzliche Sicherheit
  • Einzeln auf Lecks geprüft, gewährleistet die Dichtigkeit*
  • Die Führungsstange des Sichtröhrchens verhindert das Schwingen des Schwimmers in dynamischen Systemen
Ideal für den Einsatz in Anwendungen, die die hohe Reinheit/Hochtemperatureignung von Fluorpolymeren erfordern. Zu den üblichen Anwendungen gehören Säuren, Ätzmittel, Lösungsmittel und hochreine Flüssigkeiten.
Der massive PTFE-Schwimmer ist konzipiert, um den Durchflussbereich jedes Messgeräts zu maximieren. So bietet er vielen verfügbaren Modelle ein hervorragendes Turn-Down-Verhältnis. Durchflussmesser verfügen über direkt ablesbare Wasserskalen.
*Bewertung der Dichtheit von 1 x 10-7 Sccs Helium oder besser.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge