Masterflex® Ultrapure In-Line-Durchflussmesser für Wasser, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32475-22
MFLX32475-22EA 510 EUR InStock
MFLX32475-22
Masterflex® Ultrapure In-Line-Durchflussmesser für Wasser, Avantor®
Durchflussmesser
Präzises Messen der Durchflussraten von Reinstwasser.
  • Keine benetzten Metallmaterialien – ideal für Reinstwasseranwendungen
Diese Durchflussmesser verwenden nur benetzte Kunststoffteile und eignen sich daher hervorragend für Reinstwasser wie deionisiertes Wasser. Die Endstücke bestehen aus Polyvinylchlorid.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge