Masterflex® Thermische Massendurchflussmesser/Durchflusstransmitter für Gase, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32707-14 32707-20 32707-22 32707-24 32707-26 32707-28 32707-30 32707-32 32707-36 32712-44 32707-00 32707-02 32707-04 32707-06 32707-08 32707-10 32707-12 32707-16 32707-34 32712-36 32712-40 32712-52
MFLX32707-14EA 579 EUR InStock
MFLX32707-14 MFLX32707-20 MFLX32707-22 MFLX32707-24 MFLX32707-26 MFLX32707-28 MFLX32707-30 MFLX32707-32 MFLX32707-36 MFLX32712-44 MFLX32707-00 MFLX32707-02 MFLX32707-04 MFLX32707-06 MFLX32707-08 MFLX32707-10 MFLX32707-12 MFLX32707-16 MFLX32707-34 MFLX32712-36 MFLX32712-40 MFLX32712-52
Masterflex® Thermische Massendurchflussmesser/Durchflusstransmitter für Gase, Avantor®
Durchflussmesser
Schnellere Leistung durch Miniatur-Spulendesign.
  • Alle Messgeräte verfügen über ein Ausgangssignal von 0 bis 5 VDC zur Datenaufzeichnung oder Steuerung anderer Instrumente
Diese kostengünstigen Durchflussmesser verwenden eine thermische Gasflusssensortechnik, die hochgenaue Messwerte und Wiederholbarkeit liefert. Alle Einheiten sind auf Luft/Stickstoff kalibriert – wenden Sie sich an unsere Anwendungsspezialisten, wenn Sie Messgeräte benötigen, die auf andere Gase oder Gasgemische kalibriert sein sollen. Die Messgeräte verfügen über einen Kabelanschluss für einen schnellen Anschluss an eine Stromversorgung und ein 0- bis 5-VDC-Ausgangskabel; bestellen Sie Netzteile/Kabel unter Zubehör.
Durchflussmesser haben einen geringen Druckabfall über den Sensor. Das Ausgangssignal kann an eine Fernanzeige, einen Rekorder oder jedes beliebige Instrument angeschlossen werden, das ein 0- bis 5-VDC-Signal akzeptiert. Die kompakte Größe erleichtert das Tragen.
Benetzte Materialien sind eloxiertes Aluminium, Edelstahl 316, Viton®-O-Ringe und Edelstahl 316 sowie Acetal-Anschlüsse. Bestellen Sie ein wiederaufladbares Batterieset unter Zubehör.
Lieferumfang: Inklusive zwei Kompressionsverschraubungen und 36" (0.9 m) langem Kabel mit Bub-Anschluss.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge