Masterflex® Ultrahochpräzise Turbinen-Durchflussmesser/Transmitter, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX32714-00EA 964 EUR InStock
MFLX32714-00
Masterflex® Ultrahochpräzise Turbinen-Durchflussmesser/Transmitter, Avantor®
Durchflussmesser
Bietet eine Genauigkeit von ±0,5% des Skalenendwerts in einem kompakten Inline-Flüssigkeitsdurchflussmesser.
  • Hält bis zu 500 psi stand
  • Zeigt gleichzeitig die Durchflussrate an
Wählen Sie zwischen der wirtschaftlichen Ryton®-Konstruktion oder robustem Messing, um einem Druck von bis zu 500 psi standzuhalten. Durchflussmesser zeigen gleichzeitig Durchflussrate an und bieten außerdem einen Signalausgang zur Datenprotokollierung oder Steuerung. Versorgen Sie Ihre Durchflussmesser mit optionalen AC-Adapter-Kits mit Signalkabeln, die separat erhältlich sind.
Lieferumfang: Inklusive auf nIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge