Masterflex® Electro-Optic Grenzstandsensor, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32772-00 32772-02 32772-08 32772-04 32772-10 32772-12 32772-20 32772-22 32772-30 32772-32
MFLX32772-00EA 205 EUR InStock
MFLX32772-00 MFLX32772-02 MFLX32772-08 MFLX32772-04 MFLX32772-10 MFLX32772-12 MFLX32772-20 MFLX32772-22 MFLX32772-30 MFLX32772-32
Masterflex® Electro-Optic Grenzstandsensor, Avantor®
Füllstandssensoren
Kein Verstopfen oder Verschleiß – keine beweglichen Teile.
  • Erkennen Sie Flüssigkeiten unabhängig von Leitfähigkeit, Farbe oder spezifischem Gewicht
  • Wirtschaftlich und kompakt – integrierte Halbleiterschaltelektronik
  • Installation in einer Einheit – wird einfach oben oder an der Seite Ihres Tanks angeschraubt
Diese zuverlässigen elektrooptischen Füllstandsensoren enthalten keine beweglichen Teile, die verstopfen oder verschleißen könnten. Sensoren bieten eine Wiederholgenauigkeit von ±1 mm und sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, um selbst den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht zu werden.
Die Installation erfolgt einfach und schnell durch die Oberseite, den Boden oder die Seite des Tanks. Die Schalter können zur Erkennung von niedrigen, mittleren oder hohen Flüssigkeitsständen verwendet werden. Die Halbleiterschaltung sorgt für Zuverlässigkeit über eine lange Lebensdauer. Steuerung muss separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge