Masterflex® Strömungsanzeiger für Flüssigkeiten, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32779-02 32779-04 32779-06 32779-08 32779-09 32779-10
MFLX32779-00EA 157 EUR InStock
MFLX32779-00 MFLX32880-32 MFLX32779-02 MFLX32779-04 MFLX32779-06 MFLX32779-08 MFLX32779-09 MFLX32779-10
Masterflex® Strömungsanzeiger für Flüssigkeiten, Avantor®
Durchflussanzeiger
Durch die klare Kunststofflinse lässt sich der Durchfluss leicht erkennen.
  • Die Indikatoren verfügen über einen leuchtend orangefarbenen Rotor, der sich dreht, um eine visuelle Überprüfung zu ermöglichen
Strömungsanzeiger verfügen über ein Flügelrad, das sich proportional zum Durchfluss dreht. Die Linse kann zur einfachen Reinigung mit einer 1/4-Drehung entfernt werden. Verwendung mit Flüssigkeiten mit einer Viskosität von weniger als 34 Centipoise (zum Schutz wird ein 150-µm-Filter empfohlen).
Indikatoren/Sensoren verfügen über einen Halleffekt-Sensor, der einen Impulsausgang von 4,5 bis 24 VDC erzeugt. Der maximale Stromquellenausgang beträgt 70 mA und der Frequenzausgangsbereich beträgt etwa 25 Hz bei niedrigem Durchfluss bis 225 Hz bei hohem Durchfluss.
Indikatoren/Schalter bieten mit einem eingebauten Schalter ein zusätzliches Maß an Zuverlässigkeit und Schutz. Jeder einpoliger Umschalter (SPDT) ist für 1 Amp, 24 VDC mit resistiver Auslegung. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ±2 %; Die Genauigkeit beträgt ±5 %. Zur einfachen Feldkalibrierung leuchtet eine LED, wenn der Sollwert erreicht ist.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge