Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala, Stoßfestes Polycarbonat, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32900-02 32900-06 32900-12 32900-14 32900-16 32900-18 32900-20 32900-24 32900-26 32900-28 32900-32 32900-34 32900-38 32900-40
MFLX32900-04EA 112 EUR InStock
MFLX32900-04 MFLX32900-08 MFLX32900-10 MFLX32900-22 MFLX32900-30 MFLX32900-36 MFLX32900-42 MFLX32900-44 MFLX32900-46 MFLX32900-48 MFLX32900-52 MFLX32900-54 MFLX32900-02 MFLX32900-06 MFLX32900-12 MFLX32900-14 MFLX32900-16 MFLX32900-18 MFLX32900-20 MFLX32900-24 MFLX32900-26 MFLX32900-28 MFLX32900-32 MFLX32900-34 MFLX32900-38 MFLX32900-40
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala, Stoßfestes Polycarbonat, Avantor®
Durchflussmesser
Präzisionsregulierventil für genaue, leckagefreie Durchflussregelung.
  • Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge ist nicht erforderlich
  • Konstruiert aus robustem Polycarbonatrahmen für raue Anwendungen
  • Entworfen mit Graduierungen in Englisch und metrisch für zusätzliche Flexibilität
Diese direkt ablesbaren Durchflussmesser bestehen aus schlagfestem, widerstandsfähigem Polycarbonat und sind mit Skalen in englischen und metrischen Einheiten für Flüssigkeit und Luft ausgestattet, alle mit einem Reduzierverhältnis von 10:1. Diese Durchflussmesser wurden entwickelt, um maximale Drücke bis 100 psig und Temperaturen bis 150 °F aufrechtzuerhalten. Durchflussmesser sind ideal für OEM-Anwendungen.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge