Masterflex® Ismatec® Gerade Microboreanschlüsse, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34002-09 34002-10 34002-12 34002-14 34002-18 34002-22 34002-24 34002-26
MFLX34002-09EA 108 EUR InStock
MFLX34002-09 MFLX34002-10 MFLX34002-12 MFLX34002-14 MFLX34002-18 MFLX34002-22 MFLX34002-24 MFLX34002-26
Masterflex® Ismatec® Gerade Microboreanschlüsse, Avantor®
Fittings und Verbinder
Verbindet selbst kleinste Schläuche mit leckagefreier Abdichtung von Vakuum bis Druck.
  • Mehrere Möglichkeiten, passend auf Ihre Bedürfnisse
  • Edelstahlfittings passend für Ismatec®-Größen - von 09 bis 26
Lieferumfang: Jedes Kit enthält 2 Fittings.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge