Masterflex® Austauschbare Netzkabelkonfektionen – IEC- auf länderspezifischen Stecker, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX50001-70EA 79 EUR InStock
MFLX50001-70
Masterflex® Austauschbare Netzkabelkonfektionen – IEC- auf länderspezifischen Stecker, Avantor®
Kabel
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe.
  • Wählen Sie aus einer breiten Palette an Netzkabeln
Wählen Sie eine austauschbares Kabel-/Steckerkonfektion für die Verwendung bei 115 oder 230 VAC. Jede 1,8 m lange Kabel- und Steckerkonfektion verfügt über einen IEC 320-Geräteanschluss und ist für 10 A bei 250 VAC ausgelegt.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge