Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser für Argon mit Direktableseskala, Acryl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
68561-18 68561-25 68561-32
MFLX68561-14EA 69 EUR InStock
MFLX68561-14 MFLX68561-15 MFLX68561-17 MFLX68561-19 MFLX68561-20 MFLX68561-21 MFLX68561-22 MFLX68561-24 MFLX68561-26 MFLX68561-27 MFLX68561-28 MFLX68561-29 MFLX68561-30 MFLX68561-31 MFLX68561-33 MFLX68561-34 MFLX68561-35 MFLX68561-36 MFLX68561-37 MFLX68561-38 MFLX68561-39 MFLX68561-40 MFLX68561-41 MFLX68561-18 MFLX68561-25 MFLX68561-32
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser für Argon mit Direktableseskala, Acryl, Avantor®
Durchflussmesser
Entwickelt für Labor- und Anlagenprozesse mit mehreren Gasen.
  • Leicht ablesbare englische oder metrische Skalen
  • Auswechselbare Skalen für Routinegase
  • Vom Kunden umbaubare Konfigurationen für den teilweisen oder vollständigen Einbau in Schalttafeln
  • Schalttafelbefestigung mittels Sechskantmuttern
  • Einfache Demontage und Montage für die Reinigung
Vielseitige, speziell für Argon entwickelte, Durchflussmesser aus Acryl. Die Messgeräte werden mit oder ohne integrierte Nadelventile mit geringer Hysterese angeboten. Messgeräte ohne Ventile können in eine TafelMore Product Information
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..