Masterflex® Mechanisch gekoppelte Kreiselpumpen mit hoher Förderhöhe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70725-13 70725-11 70725-20 70725-22 70725-26 70725-31 70725-32 70725-36 70725-37
MFLX70725-13EA 1250 EUR InStock
MFLX70725-13 MFLX70725-11 MFLX70725-20 MFLX70725-22 MFLX70725-26 MFLX70725-31 MFLX70725-32 MFLX70725-36 MFLX70725-37
Masterflex® Mechanisch gekoppelte Kreiselpumpen mit hoher Förderhöhe, Avantor®
Pumpen Kreiselpumpen
Robuster Dauerbetrieb mit Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Blockbauweise spart Platz; vereinfacht Wartung und Installation
  • Endkomponenten für Flüssigkeiten aus Edelstahl bieten Korrosionsbeständigkeit
  • Vielseitiges Montieren, horizontale oder vertikale Montage möglich
  • Rückseitig ausziehbare Bauweise ermöglicht Wartung von Laufrad und Dichtung, ohne die Saug- und Auslassanschlüsse zu beeinträchtigen
  • Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
  • Hohe Betriebseffizienz senkt die Betriebskosten
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
Lieferumfang: Inklusive Klemmenkasten für die Festverdrahtung.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge