Masterflex® Spritzen aus Edelstahl 316, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
74044-10 74044-22 74044-30 74044-40 74044-42 74044-50 74044-52 74044-56
MFLX74044-00EA 1370 EUR InStock
MFLX74044-00 MFLX74044-12 MFLX74044-20 MFLX74044-24 MFLX74044-26 MFLX74044-32 MFLX74044-34 MFLX74044-36 MFLX74044-44 MFLX74044-46 MFLX74044-54 MFLX74044-10 MFLX74044-22 MFLX74044-30 MFLX74044-40 MFLX74044-42 MFLX74044-50 MFLX74044-52 MFLX74044-56
Masterflex® Spritzen aus Edelstahl 316, Avantor®
Spritzen Spritzen, Universal
Ideal für den Einsatz in Masterflex® Spritzenpumpen.
  • Spritzen passen auf die meisten Spritzenpumpen
  • Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316 – bietet hervorragende chemische Beständigkeit
  • Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Druck
  • Leckagefrei bis zu einem Druck von bis zu 7000 psi
  • Autoklavierbar
Diese Masterflex®-Edelstahlspritzen sind langlebig und sind beständig gegen Drücke. Edelstahl bietet eine gute Beständigkeit gegenüber den meisten aggressiven Flüssigkeiten. Der Spritzenzylinder und die Endkolben bestehen aus Edelstahl 316. Die Endkolben beider Spritzen bestehen aus Edelstahl #316. Eine Viton®-O-Ring-Dichtung zwischen Oberseite und Ende des Zylinders schützt vor Leckagen. Alle Spitzen sind mit allen Spritzen (20 bis 200 ml) der Serie austauschbar.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge