Masterflex® Infusionspumpen für eine Spritze, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX74900-00EA 1880 EUR InStock
MFLX74900-00 MFLX74900-05
Masterflex® Infusionspumpen für eine Spritze, Avantor®
Pumpen Spritzenpumpen
Ideal für Niederdruckanwendungen mit geringem Durchsatz, bei denen es auf Präzision ankommt.
  • Flussrate 0.0033 bis 8.33 ml/min pro Spritze
  • Eine hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige führt Sie durch die Einrichtung und Betriebsabläufe
  • Ein nichtflüchtiger Speicher behält die Einstellungen auch nach Ausschalten der Pumpe bei
  • Genau auf +/-0,5 %
Enthält mikroprozessorgesteuerte Motoren und Präzisionsgetriebe. Mikroprozessor wählt automatisch Anzeigeeinheiten in Abhängigkeit von der verwendeten Spritze. Präzise Durchflussraten bis hinunter zu 0,2 µl/Stunde. Ein breiter Dynamikbereich (6000:1) sorgt für ein Höchstmaß an Flexibilität. Alle Befehle lassen sich über die Tastatur auf der Frontplatte programmieren.
Lieferumfang: Enthält Betriebsanleitung und Netzkabel.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge