Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Masterflex® Infusionsspritzenpumpen, Hochdruck, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

74903-10
MFLX74903-00EA 5970 EUR InStock
MFLX74903-00 MFLX74903-16 MFLX74903-10
Masterflex® Infusionsspritzenpumpen, Hochdruck, Avantor®
Pumpen Spritzenpumpen
Ideal für Hochdruckanwendungen mit geringem Durchsatz, bei denen es auf Präzision ankommt.

  • Flussraten bis zu 145,5 ml/min
  • RS-232 Anschluss als Schnittstelle an einen entfernten Computer
  • Größer als 100 lb lineare Kraft

Diese Spritzenpumpen haben mehr als das Doppelte der linearen Kraft, die für andere Versionen verfügbar ist. Diese zusätzliche Kraft macht die Pumpe ideal für die Förderung viskoser Flüssigkeiten zu Reaktoren in chemischen Anwendungen Robustes Design der Spritzenhalterung

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge