Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Masterflex® Spritzenpumpen der Einstiegsklasse mit Touchscreen, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

74905-08 74905-12 74905-34
MFLX74905-02EA 2740 EUR InStock
MFLX74905-02 MFLX74905-04 MFLX74905-06 MFLX74905-08 MFLX74905-12 MFLX74905-34
Masterflex® Spritzenpumpen der Einstiegsklasse mit Touchscreen, Avantor®
Pumpen Spritzenpumpen
Für bis zu zwei Spritzen in einer kostengünstigen Spritzenpumpe mit Touchscreen.

  • Durchflussbereich von 0.54 pL bis zu 88.8 ml/min
  • Vollfarbiger Touchscreen
  • Verkettung mehrerer Pumpen über die integrierte RS-485-Schnittstelle
  • Verwendung mit Spritzen aller Hersteller - Glas, Edelstahl oder Kunststoff - von 0.5 ìL bis 60 mL

Diese Pumpen der Einstiegsklasse bieten Funktionen, die normalerweise in teureren Modellen zu finden sind. Auf dem intuitiven Touchscreen-Display können Sie alle Betriebsparameter ablesen und Konfigurationen einfach erstellen und abrufen. Eine LED-Leuchte auf der Vorderseite zeigt an, wenn die Pumpe in Betrieb ist.

Lieferumfang: Inklusive US-Netzkabel.

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge