Masterflex® Spritzenpumpen der Einstiegsklasse mit Touchscreen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
74905-08 74905-12 74905-34
MFLX74905-02EA 2740 EUR InStock
MFLX74905-02 MFLX74905-04 MFLX74905-06 MFLX74905-08 MFLX74905-12 MFLX74905-34
Masterflex® Spritzenpumpen der Einstiegsklasse mit Touchscreen, Avantor®
Pumpen Spritzenpumpen
Für bis zu zwei Spritzen in einer kostengünstigen Spritzenpumpe mit Touchscreen.
  • Durchflussbereich von 0.54 pL bis zu 88.8 ml/min
  • Vollfarbiger Touchscreen
  • Verkettung mehrerer Pumpen über die integrierte RS-485-Schnittstelle
  • Verwendung mit Spritzen aller Hersteller - Glas, Edelstahl oder Kunststoff - von 0.5 ìL bis 60 mL
Diese Pumpen der Einstiegsklasse bieten Funktionen, die normalerweise in teureren Modellen zu finden sind. Auf dem intuitiven Touchscreen-Display können Sie alle Betriebsparameter ablesen und Konfigurationen einfach erstellen undMore Product Information
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..