Masterflex® Zahnradpumpen-Antriebsteuerung für Micropump A-Mount-Pumpenköpfe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX75211-17-EUEA 1700 EUR InStock
MFLX75211-17-EU
Masterflex® Zahnradpumpen-Antriebsteuerung für Micropump A-Mount-Pumpenköpfe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Zahnradpumpenantriebe
Eine einfache variable Geschwindigkeitsregelung ist für viele Anwendungen im Fluid Handling geeignet.
  • Der Drehzahlregelbereich von 100:1 regelt den Durchfluss über einen großen Bereich
  • Mit Micropump® A-Mount-Pumpenköpfen sind maximale Durchflussraten im Dauerbetrieb möglich
  • Einfache Bedienung mit Single-Turn-Geschwindigkeitsregelung
  • Mit dem separaten Netzschalter können Sie die Geschwindigkeitseinstellung beibehalten, wenn Sie den Antrieb ein-/ausschalten. Die LED auf der Vorderseite zeigt das Einschalten an
  • Fernsteuerung von Start/Stopp über DB9-Stecker auf der Rückseite des Laufwerks
Der kompakte, kostengünstige Antrieb bietet eine einfache und variable Geschwindigkeitssteuerung für viele Anwendungen im Fluid Handling, vom allgemeinen Transfer über die Filtration bis hin zur Chemikalieninjektion. Koppelbar mit einem A-Mount-Zahnradpumpenkopf für einen pulsfreien Flüssigkeitsfluss.
Bestellinformation: Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge