Masterflex® B/T® Pumpen – variable Drehzahl und Druckluftantrieb, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX77111-80EA 9420 EUR InStock
MFLX77111-80 MFLX77711-95 MFLX77111-67-EU
Masterflex® B/T® Pumpen – variable Drehzahl und Druckluftantrieb, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Hohe Transfer- und Abgabevolumen.
  • Durchflussrate 0,71/2.1 bis 42 LPM mit B/T-Schlauch – Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Der Verschlussmechanismus des Rapid-Load®-Pumpenkopfs schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
  • Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
  • Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
Masterflex B/T® Pumpen stellen die beste Wahl für Massentransferanwendungen mit hohen Durchflussraten dar. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Zu den robusten Konstruktionsmaterialien gehören Edel-/Kohlenstoffstahl, ein Gehäuse aus Aluminiumguss mit Epoxid-Pulverbeschichtung und Nylatron®-Rollen für stabile Zuverlässigkeit.
Alle B/T-Antriebe besitzen einen neuen und verbesserten Rapid-Load-Pumpenkopf für schnelle und einfache Schlauchwechsel. Der überarbeitete Verschlussmechanismus schiebt das Schlauchbett zur Seite für eine leichte Schlaucheinführung und einen besseren Schlauchverschluss beim Schließen des Pumpenkopfes. Die PerfectPosition™-Schlauchgrößen sorgen für eine verbesserte Leistungsfähigkeit bei Hochdruckanwendungen sowie eine längere Schlauchlebensdauer.
Lieferumfang: Enthält Schnellladepumpenkopf und 3 ft (1 m) B/T 91 Schläuche. Bestellen Sie zusätzliches Schlauchmaterial im Bereich Masterflex-Schläuche, B/T PerfectPosition-Schläuche.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge