Masterflex® B/T® Montagehalterung für Antriebssteuerung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX77111-90EA 432 EUR InStock
MFLX77111-90
Masterflex® B/T® Montagehalterung für Antriebssteuerung, Avantor®
Befestigungsplatten
Machen Sie das Steuern Ihres B/T®-Antriebs einfacher als je zuvor.
  • Geeignet für den Einsatz mit modularen B/T-Digitalantrieben
Mit dieser Montagehalterung für Steuerungen kann ein digitaler Masterflex® B/T®-Controller zur einfacheren Verwendung direkt am Pumpenkopf montiert werden.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge