Masterflex® Microflex® Pumpenkopf mit Schrittmotor, Tafelmontage
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX77122-85EA 1220 EUR InStock
MFLX77122-85
Masterflex® Microflex® Pumpenkopf mit Schrittmotor, Tafelmontage
Pumpen Kundenspezifische Pumpen
Vielseitige Peristaltikpumpen für die Tafelmontage ermöglichen eine einfache Integration in originale Ausrüstung, bei der eine saubere, scherarme, strömungsarme und hochpräzise Flüssigkeitsabgabe erforderlich ist.
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
  • Der Microflex-Pumpenkopf akzeptiert durchgehende Schlauchlängen für saubere Flusswege
  • Effizienter Schlaucheinbau; Öffnen Sie den Kopf und lassen Sie das Okklusionsbett in einer Bewegung los
  • Der Schrittmotor ermöglicht präzise Wiederholungs- und schnelle Dosieranwendungen
Masterflex-PumpensystemeMore Product Information
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..