Masterflex® L/S® kompakte Antriebe mit variabler Geschwindigkeit, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX77200-12EA 962 EUR InStock
MFLX77200-12 MFLX77200-20-EU
Masterflex® L/S® kompakte Antriebe mit variabler Geschwindigkeit, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Kompaktpumpenantriebe sind stapelbar für vielseitige Leistungsfähigkeit auf begrenztem Raum.
  • Flussrate: 2.1 bis 560 ml/min—Flussrate ist von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße abhängig.
  • Der stapelbare Kompaktantrieb ist perfekt für kleine Arbeitsbereiche geeignet.
  • Das lackierte Stahlgehäuse ist IP22-klassifiziert.
  • Keine komplizierte Programmierung—ein Schalter für Vorwärts/Aus/Rückwärts und eine analoge Steuerung
  • Ermöglicht das Pumpen in beide Richtungen—erlaubt das Ausspülen vor und nach dem Pumpen
  • Ein-/Ausschalten der Pumpe über Kontaktschluss.
Diese Kompaktantrieb ist perfekt für kleine Arbeitsbereiche geeignet da sie überall aufgebaut werden können. Dank der variablen Drehzahl sind sie ideal wenn Flüssigkeiten mit einer höheren Rate gepumpt werden müssen. Die Antriebe nehmen einen Easy-Load®- oder Standard-Pumpenkopf auf. Verwenden Sie Antriebe mit L/S®-Präzisionsschläuchen - für die Größen L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25 und L/S 17. Für die Größen L/S 25 und L/S 17 werden nur Silikon- und C-Flex®-Schlauchformulierungen empfohlen.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge