Masterflex® L/S® Schlauchsätze, PTFE, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX77390-50EA 131 EUR InStock
MFLX77390-50 MFLX77390-60
Masterflex® L/S® Schlauchsätze, PTFE, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit und chemisch inert.
  • Echte Ismatec®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Für die Verwendung mit Masterflex® L/S® Pumpenköpfen für PTFE-Schläuche geeignet
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge