Masterflex® I/P® Bürstenlose Prozessantriebe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX77410-10-EUEA 4310 EUR InStock
MFLX77410-10-EU
Masterflex® I/P® Bürstenlose Prozessantriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Leistungsfähige, wartungsarme Antriebe sind vielseitig und kostengünstig.
  • Fördermenge 0,2 bis 19 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die prozentuale Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 1% an
  • Drehzahlregelung über Dreipunkt-Potentiometer für schnelle, einfache Einstellungen
  • Einfache Steuerung von Start/Stopp und Umkehrfunktionen über versiegelte Tastatur
  • Gehäuse aus spanlos lackiertem Stahl und Aluminium mit Schutzart IP55
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0,25 % bei der Drehzahlregelung
Die bürstenlosen I/P-Prozessantriebe bieten eine hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Prozessanwendungen. Dieses Modell zeichnet sich durch robuste und bürstenlose 1/3-PS-Motoren aus, die bei einer Vielzahl der Schlauchzusammensetzungen bis zu zwei Pumpenköpfe betreiben können und gleichzeitig die Kosten und Unannehmlichkeiten des Bürstenwechsels aufheben. Die Drehzahl lässt sich schnell über den Drehzahl-Regler anpassen und wird auf einem leicht lesbaren LED-Display in einem Format zwischen 5 und 100 % der maximalen Drehzahl mit einer Auflösung von 1% angezeigt.
Das IP55-klassifizierte epoxidbeschichtete Stahlgehäuse bietet ausgezeichneten Schutz gegenüber Chemikalien, Wasser und Staub. Durch die kompakte Standfläche und einen integrierten Tragegriff sind diese leichten Antriebe platzsparend und leicht tragbar.
Bestellinformation: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Includes pump drive and power adapter with 1,8 m (6 ft.) line cord. These models are shipped with country specific plug/cord set; please order the specific catalogue number with the desired plug type.
Order Now
PRODUKT
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge